127809
4-Methylbenzyl alcohol
98%
Sinónimos:
(4-Methylphenyl)methanol, (4-Tolyl)methanol, 4-Methylbenzenemethanol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolualcohol, p-Tolylcarbinol, p-Tolylmethanol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
217 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
Clave InChI
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?