Documentos clave
L060060
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
color
clear, brownish solution
compatibilidad
configured for ABI
Nota de preparación
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Otras notas
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2