HF101D
Hall Device Chip
HF101D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
BN/SiO2 coating
optimized for hall
envase
pkg of 16 diced devices
fabricante / nombre comercial
HF101D
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)