Documentos clave
GF64464060
Brass
tube, outside diameter 3.17 mm, Cu63%/Zn37%, length 1000 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinónimos:
CU027510
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 644-640-60
Longitud
1000 mm
D.E.
3.17 mm
pared grosor
0.455 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)