Documentos clave
GF62680822
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 1 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinónimos:
SI675920
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 626-808-22
Longitud
1 m
diámetro
0.1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)