Documentos clave
GF58365041
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 100 mm, temper unannealed
Sinónimos:
FE187930
About This Item
UNSPSC Code:
11171604
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 583-650-41
L
100 mm
diameter
16 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)