GF83913655
Iron/nickel
powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 50 g, condition atomized
Sinónimos:
FE136011
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 839-136-55
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)