Merck
GF57916547
Gold
mesh, nominal aperture 0.064 mm, size 50 × 50 mm, thickness 0.004 mm
Sinónimos:
AU008730
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au
Número de CAS:
Peso molecular:
196.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 579-165-47
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
nominal aperture
0.064 mm
size
50 × 50 mm
thickness
0.004 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)