GF89912548
Gold
mesh, size 20 × 20 mm, size 0.011 mm, thickness 0.004 mm
Sinónimos:
AU008721
About This Item
Productos recomendados
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 899-125-48
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
tamaño
0.011 mm
20 × 20 mm
grosor
0.004 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)