Documentos clave
GF53167248
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 6-9micron, weight 200 g
Sinónimos:
FP306010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 531-672-48
peso
200 g
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)