239240
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Sinónimos:
Caesium
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 279 °C)
Ensayo
≥99.95% trace metals basis
Formulario
ingot
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
envase
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
resistividad
19 μΩ-cm, 0°C
bp
705 °C (lit.)
mp
28.5 °C (lit.)
densidad
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs]
InChI
1S/Cs
Clave InChI
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?