Documentos clave
GF24259596
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Sinónimos:
NI055113
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 242-595-96
Longitud
500 m
diámetro
0.045 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)