Documentos clave
GF07880935
Nickel/Chromium
wire, Ni 70%/Cr 30%, 0.25 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinónimos:
NE025140
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 078-809-35
L
50 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)