Documentos clave
GF17327246
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 500 g, condition additive free polymer
Sinónimos:
ME306010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 173-272-46
peso
500 g
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)