GF11021094
Manganese
rod, 10mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Sinónimos:
Manganese, MN007910
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.5%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 110-210-94
resistividad
185 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
10 mm × 4.0 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)