GF92800548
Manganese
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
Sinónimos:
MN006201
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
flakes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 928-005-48
resistividad
185 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)