D99250
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
95%
Sinónimos:
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal, NSC 407851, NSC 77101
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
- Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
- α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
- Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?