D36003
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
91-94 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
Clave InChI
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?