D217700
1,4-Dithiane
97%
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)acetylene, (4-Nitrophenyl)ethyne, (p-Nitrophenyl)acetylene, 1,4-Dithiacyclohexane, 1-Nitro-4-ethynylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
bp
200 °C (lit.)
mp
107-113 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CSCCS1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
LOZWAPSEEHRYPG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?