Merck
40725
Sigma-Aldrich
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
N,N′-dimetiletilenourea, DMEU, DMI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein/REAXYS Number:
108808
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
absolute
Quality Level
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
quality
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
General description
La 1,3-dimetil-2-imidazolidinona (DMI) es un derivado de la imidazolidina. Se ha comunicado que actúa como promotor reduciendo al mínimo la formación de productos secundarios de dialquilación y acelerando la tasa de monoalquilación de la γ-butirolactona. Se ha investigado la conversión del CO2 para formar alcoholes inferiores mediante hidrogenación catalítica homogénea utilizando DMI como disolvente.
Application
La 1,3-dimetil-2-imidazolidinona puede utilizarse:
  • Como disolvente sustituto de la HMPA en la síntesis del 1,2-bis(trimetilsilil)benceno.
  • Como disolvente durante la prenilación α-regioselectiva de iminas.
  • Como componente de la fase móvil en los análisis cromatográficos de exclusión por tamaño de la celulosa.
Other Notes
Disolvente aprótico dipolar que puede utilizarse a menudo como sustituto de la HMPA cancerígena
Disolvente utilizado en varias transformaciones orgánicas sintéticas. Estudiado en la formación de complejos de metales de transición-hidrosilanodiil estabilizados funcionalmente, producidos por procesos fotoquímicos a partir de arilsilanos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T. Mukaiyama et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 675-675 (1983)
D. Seebach et al.
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
C.J. Gilmore et al.
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)