D167509
3,5-Dimethylisoxazole
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)