D12805
3,5-Diaminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
3,5-DABA, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, DABA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
3,5-Diaminobenzoic acid, 98%
Ensayo
98%
Formulario
powder with small lumps
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
235-238 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
Clave InChI
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?