Merck
D101087
Sigma-Aldrich
1,3-Diethylurea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5NHCONHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES string
CCNC(=O)NCC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI key
ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)