CLS30241L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3024
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3024-1L
tol. measuring range
5.0 mL
volumen
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)