CLS302210
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-10
tol. measuring range
0.1 mL
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)