BR73719
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 500 mL
Sinónimos:
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck33.7 mm
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 73719
botella capacidad
500 mL
capacidad
500 mL
embudo capacidad
500 mL
cuello diám.
33.7 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)