BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
Junta
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
esterilidad
sterile
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
capacidad
5 mL
tubo diám.
16 mm
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)