MTCC2581
MTC™ Bio Freezer Box
polycarbonate, to hold, 25 x 5 mL tubes
Sinónimos:
cryo tube storage box, cryogenic storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.84
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
Características
to hold 25 x 5 mL tubes
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C2581
Parámetros
-196-+121 °C temp. range
Descripción general
Freezer box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes, 5/pk
Características y beneficios
Each box has numbered grid markings on the lid and molded devider, usable temp range is -196° to +121°.
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)