BAF371190083
Microbarras de agitación magnética SP Bel-Art® Spinbar®
white, L × diam. 0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
Sinónimos:
®Pulgas agitadoras magnéticas Spinbar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
white
Características
ALNICO V coated magnet
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37119-0083
L × diám.
0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
- Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
- Autoclavable.
- PTFE-coated
- ALNICO V coated magnet
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)