Merck
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
Sinónimos:
tert-Butylacetyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
134.60
Beilstein:
1740421
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clave InChI
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)