Merck
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
97%
Sinónimos:
4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Clave InChI
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were