51453
Bisphenol F
analytical standard
Sinónimos:
Bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4′-Methylenediphenol, Bisphenol F
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
Clave InChI
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)