B2403
Benz[b]anthracene
98%
Sinónimos:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
Energía orbital
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
cadena SMILES
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Clave InChI
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.