Merck
06556
Sigma-Aldrich
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Phenoxyformaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein/REAXYS Number:
507113
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... STS(412)
Other Notes
Reagent for the formylation of amines
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)