Merck
A19407
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenanthrene
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
powder
mp
67-71 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
Clave InChI
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Remainder 2-acetylphenanthrene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics