96629
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
296.79
Beilstein:
5173577
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?