778222
Boc-D-Lys-OH
98%
Sinónimos:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine, Nα-Boc-D-lysine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
205-210 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
Clave InChI
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)