Merck
930040
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride
≥95%
Sinónimos:
1-Benzyl-3-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H31ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
382.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
Aplicación
3-Benzyl-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride is a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydro functionalization reactions. When combined with a group 11 metal (Cu, Au, Ag), this ligand can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)