925489
IPr#−PEPPSI
Sinónimos:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.