Merck
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.13
Código UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
cambio de masa
M+6
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)