918873
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Sinónimos:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
pureza isotópica
≥98 atom % D
concentración
95% in D2O
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)