611697
Ethanol-d6
95% in D2O, 99 atom % D
Sinónimos:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
lim. expl.
3.5-15 % (lit.)
concentración
95% in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber