Merck
911828
Sigma-Aldrich
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
≥95%
Sinónimos:
(SP-4-3)-Chloro[8-[2-(diphenylphosphino-κP)phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8](2-methylphenyl)nickel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H37ClNiO3P2
Número de CAS:
Peso molecular:
661.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
235-248 °C
cadena SMILES
Cl[Ni]1(P(C(C2)(O3)C)(C4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)1C6=CC=CC=C6)[C@@](C[C@]3(OC27C)C)(O7)C)C(C=CC=C8)=C8C
Aplicación
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air stable precatalyst developed in the Stradiotto lab used for coupling of bulky primary amines with arenes.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joseph P Tassone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(8), 2485-2489 (2019-01-04)
The base metal-catalyzed C-N cross-coupling of bulky α,α,α-trisubstituted primary alkylamines with (hetero)aryl electrophiles represents a challenging and under-developed class of transformations that is of significant potential utility, including in the synthesis of lipophilic active pharmaceutical ingredients. Herein, we report that