Documentos clave
911305
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
aplicaciones
advanced drug delivery
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
Aplicación
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (918075).
Información legal
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)