904961
Feng L3-PrPr2
≥95%
Sinónimos:
(2S,2′S)-1,1′-(propane-1,3-diyl)bis(2-((2,6-diisopropylphenyl)carbamoyl)pyrrolidine 1-oxide)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
154-159 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+]3([C@H](CCC3)C(=O)Nc4c(cccc4C(C)C)C(C)C)([O-])CCC[N+]1([C@H](CCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C37H56N4O4/c1-24(2)28-14-9-15-29(25(3)4)34(28)38-36(42)32-18-11-20-40(32,44)22-13-23-41(45)21-12-19-33(41)37(43)39-35-30(26(5)6)16-10-17-31(35)27(7)8/h9-10,14-17,24-27,32-33H,11-13,18-23H2,1-8H3,(H,38,42)(H,39,43)/t32-,33-,40?,41?/m1/s1
Clave InChI
GRKRBQGUOZNATH-LENWBBSMSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)