903515
Moricizine-(morpholino-2,2,3,3,5,5,6,6-d8) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C3=C(C=CC(NC(OCC)=O)=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl
InChI
1S/C22H25N3O4S.ClH/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24;/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27);1H/i11D2,12D2,13D2,14D2;
Clave InChI
GAQAKFHSULJNAK-USILMEKGSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)