Merck
452491
Sigma-Aldrich
Allyl-d5 alcohol
98 atom % D
Sinónimos:
2-Propen-d5-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
D2C=CDCD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
63.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i1D2,2D,3D2
Clave InChI
XXROGKLTLUQVRX-RHPBTXKOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)