Merck
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.4292
densidad
0.92 g/mL
cadena SMILES
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
Clave InChI
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
73.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)