Merck
900915
Sigma-Aldrich
N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated
Sinónimos:
Ac4GalNAz
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N4O10
Número de CAS:
Peso molecular:
430.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=[N-])=NCC(=O)NC1[C@@H](OC([C@@H](C1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11?,13?,14-,15?,16+/m0/s1
Clave InChI
HGMISDAXLUIXKM-SROHTVIFSA-N
Aplicación
N-Azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz) provides the first part of a simple and robust two-step technique that helps identify and characterize cell surface sialic acid-containing glycoproteins. The azide-modified protein can be detected by reaction with alkynes. For example alkynes labeled with a fluorescent probe or a biotin can be used. The acetyl groups increase cell permeability and allow the unnatural sugars to easily pass through the cell membrane. Carboxyesterases remove the acetyl groups once the monosaccharide is in the cell.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A chemoenzymatic approach toward the preparation of site-specific antibody?drug conjugates.
Cai X and Janda K D
Tetrahedron Letters, 56(23), 3172-3175 (2015)
Probing glycosyltransferase activities with the Staudinger ligation.
Hang H C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(1), 6-7 (2004)
Monitoring protein O-linked β-N-acetylglucosamine status via metabolic labeling and copper-free click chemistry.
Teo C F and Wells L
Analytical Biochemistry, 464, 70-72 (2014)
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Ver todo