Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)